Fortfahren mit
B6681
BAFF, soluble human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonym(e):
BLys, TALL-1, THANK, zTNF4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 751,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
€ 751,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
Biochem/physiol Actions
BAFF is used to stimulate B cells, and is a tool for the detection of receptors on target cells.
Physical form
Lyophilized from a solution containing phosphate buffered saline.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0939GF318B2929
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Nicotiana
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
mol wt
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
mol wt
18-20 kDa (a glycosilated polypeptide chain containing 151 amino acids)
mol wt
-
mol wt
apparent mol wt 8.7 kDa by SDS-PAGE (reducing)
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
-
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
UniProt accession no.
Q9Y275
UniProt accession no.
Q9Y275
UniProt accession no.
Q9Y275
UniProt accession no.
O43927
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6681-10UG04061833380291