Fortfahren mit
B6035
Nalgene® Flaschen, Stil 2007
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2007-0032, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 64,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
joint
Joints threaded neck (63-415)
description
Not autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0032
bottle L × H × W
125 × 180 mm × 73.2 mm
capacity
1,000 mL
General description
Rechteckige Weithalsflaschen.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5910B6160B5785
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene screw closure, polypropylene cap, rectangular translucent bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, rectangular translucent bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0032
manufacturer/tradename
Nalgene 2007-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0064
manufacturer/tradename
Nalgene® 2007-0008
capacity
1,000 mL
capacity
500 mL
capacity
2,000 mL
capacity
250 mL
joint
Joints threaded neck (63-415)
joint
Joints threaded neck (48-415)
joint
Joints threaded neck (63-415)
joint
Joints threaded neck (38-415)
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Stil 2007
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6035-6EA04061826742525