Fortfahren mit
B5926
10× REDTaq® PCR-Reaktionspuffer
To be used with REDTaq® DNA Polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,70
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
10X REDTaq®-PCR-Reaktionspuffer ist ein Polymerase-Kettenreaktionspuffer zur Verwendung mit REDTaq®-DNA-Polymerase (D4309).
Application
10× REDTaq® PCR-Reaktionspuffer wird als Komponente der Reaktionsmischung für Folgendes verwendet:
  • PCR-Nachweis von Virulenzgenen von Campylobacter jejuni-Nahrung und klinischen Isolaten in BALB/c-Mäusen
  • PCR-Nachweis von Virulenzgenen von Campylobacter coli-Isolaten aus infizierter Mäuseleber[1]
  • Identifizierung von K-ras-mutierten Allelen mittels PCR-Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP) bei Patienten mit Darmkarzinom[2]
Legal Information
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B5926-1.5ML04061833434291
B5926-1ML04061837690204
B5926-5ML04061838212610