Fortfahren mit
B2891
BES Natriumsalz
≥99% (titration)
Synonym(e):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14NNaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3885T0772H7006
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
useful pH range
6.4-7.8
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B2891-25G04061832546537
B2891-500G04061833427163
B2891-100G04061832546520