Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
BQ-788, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
solubility
acetonitrile: 0.3 mg/mL, DMSO: 1.2 mg/mL, ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: slightly soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](Cc1cn(C(=O)OC)c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CC(C)(C)C)NC(=O)N3[C@@H](C)CCC[C@H]3C)C([O-])=O
InChI
1S/C34H51N5O7.Na/c1-8-9-16-25(31(42)43)35-29(40)26(18-23-20-38(33(45)46-7)28-17-11-10-15-24(23)28)36-30(41)27(19-34(4,5)6)37-32(44)39-21(2)13-12-14-22(39)3;/h10-11,15,17,20-22,25-27H,8-9,12-14,16,18-19H2,1-7H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,44)(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22+,25-,26-,27+;/m1./s1
InChI key
QCVIFBRTTLMEOV-FUKQNADPSA-M
Gene Information
human ... EDNRB(1910)
mouse ... EDNRB(13618)
rat ... EDNRB(50672)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized powder | form - | form solid |
| assay ≥95% | assay ≥99% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility acetonitrile: 0.3 mg/mL, ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: slightly soluble, DMSO: 1.2 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: ~10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color - | color - | color light brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B157-200UG | 04061833426203 |