Fortfahren mit
AXYAM2MLRD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
Synonym(e):
Sealing mat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone (research-grade)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
Application
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate has been used in genomic DNA extraction from Sporosarcina pasteurii.
Features and Benefits
  • Made from research-grade silicone
  • Follows ethanol rinse and bleach wash protocol for reuse
  • Reduce evaporation in PCR and storage applications over a wide range of temperatures
  • Compatible with P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-DW-11-C, P-96-450R-C, assay,96 well deep well, and storage plates
  • Autoclavable
Legal Information
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYAM384DWSQAXYAM2MLSQAXYAM500ULRD
Sealing mat for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
AXYAM2MLSQ
Sealing mat
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-384-DW-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-500UL-RD, Corning
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
size
384 wells
size
96 wells
size
96 wells
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)