Fortfahren mit
AV49579
Anti-ISLR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Immunoglobulin superfamily containing leucine-rich repeat 2, Anti-KIAA1465
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 440,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
€ 440,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
79 kDa
species reactivity
human, rabbit, dog, rat, bovine, mouse, guinea pig
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ISLR2(57611)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ISLR2
Application
Anti-ISLR2 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.0μg/ml.
Biochem/physiol Actions
ISLR2 (Linx) is a leucine-rich repeat and immunoglobulin (LIG) family protein expressed in developing sensory and motor neurons. It interacts with Trk receptor tyrosine kinases and modulate axonal extension, guidance and branching.[1]
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Other Notes
Synthetic peptide located within the following region: PFHCGCGLVWLQAWAASTRVSLPEPDSIACASPPALQGVPVYRLPALPCA
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AV49579-100UL04061836206819