Über diesen Artikel
biological source
chicken gizzard
assay
~80% α-actinin basis (SDS-PAGE)
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
100 kDa
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... ACTN2(396263), ACTN4(396024), RCJMB04_23c5(373918)
human ... ACTN1(87)
mouse ... ACTN1(109711)
rat ... ACTN1(81634)
General description
Application
- as an antigen to coat plates for the capture of anti-actinin antibody using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) from tumor cell line clones[2]
- in in vitro motility experiments to test its effect on actin filament movement[3]
- to coat cantilevers for strengthening fluorescently labeled actin filaments in force measurement studies[4]
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Prepared using a modification of the procedure of Neidel, J.E. and Cuatrecasas, P., Biochem. Biophys. Res. Commun., 91, 152 (1979).
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?