Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 466,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human placenta
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
33 kDa (four subunits)
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
Human Source(HCV), tested negative
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ANXA5(308)
General description
Annexin V ist ein kalziumabhängiges phospholipidbindendes Protein. Es wird in hoher Konzentration in Zellen mit Barrierefunktionen exprimiert, z. B. im vaskulären Endothel, in Epithelzellen der Gallengänge, plazentalen Trophoblasten, Milchgängen, Nierentubuli und im Nasenepithel.
Application
- zur Überprüfung der Beteiligung von Phosphatidylserin an der Adhäsion mittels Durchflusszytometrie
- zur Prüfung der Adhäsionsspezifität von Phosphatidylserin
- zur Synthese von NIR700-Annexin-V-Bildgebungssonden
- im DLS-Assay (Dynamic Light Scattering) zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Behandlungen auf die Virion-Aggregation
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| biological source human placenta | biological source human | biological source - | biological source mouse |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - | suitability - |
| mol wt 33 kDa (four subunits) | mol wt ~52 kDa | mol wt - | mol wt antigen ~35 kDa |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9460-.1MG | 04061833402566 |