Fortfahren mit
A901000
Polystyrene Support 40 dA(bz)
Synonym(e):
dA(bz) Polystyrene column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116023
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C901000A801000G90500-HH
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
assay
≥95% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
assay
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
assay
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A901000-C04061823657556