Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
YBKSMWBLSBAFBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Optimizing the Design of Blood-Brain Barrier-Penetrating Polymer-Lipid-Hybrid Nanoparticles for Delivering Anticancer Drugs to Glioblastoma.: This study explores the development of nanoparticles that can cross the blood-brain barrier to deliver anticancer drugs directly to glioblastoma, utilizing ethyl arachidate in their composition to enhance drug encapsulation and targeting (Ahmed et al., 2021).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source fungus | biological source - | biological source Mortierella alpina |
| assay ≥99% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99% (GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form liquid | form powder | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9010-10G | 04061833608241 |
| A9010-1G | 04061833401156 |