Fortfahren mit
A8168
Tris(2-aminoethyl)amin
~95% (titration)
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamin, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamin, TAEA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH2CH2CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
EC Number:
223-857-4
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1739626
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
assay
~95% (titration)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChI key
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)