Fortfahren mit
A8076
Monoklonales Anti-Phosphoserin
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Phospho Ser, Phospho−Ser, Phospho−serin, Phospho-serin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.44
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
PSR-45, monoclonal
Application:
IP
Citations:
7
€ 556,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
PSR-45, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoclonal Anti-Phosphoserine (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Immunogen
Phosphoserin konjugiert zu Keyhole Limpet-Hämocyanin (KLH).
Application
Monoclonal Anti-Phosphoserine - Agarose may be used for the immunoprecipitation or immuno-affinity purification of serine phosphoproteins.The antibody may be used for the localization of some phosphoserine containing proteins using the immunoblotting method.
Biochem/physiol Actions
Bei ELISA und Dot Blot reagiert der Antikörper spezifisch mit phosphoryliertem Serin, sowohl als freie Aminosäure als auch konjugiert zu Trägern wie BSA oder KLH. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit nicht phosphoryliertem Serin, Phosphothreonin, Phosphotyrosin, AMP oder ATP beobachtet. Dieser Antikörper wurde in Immunoblotting zur Lokalisation einiger Phosphoserin-haltiger Proteine eingesetzt. Bestimmte Proteine, die bekanntermaßen phosphoryliertes Serin enthalten, werden durch diesen Antikörper möglicherweise nicht erkannt, da die Erkennungsstelle sterisch behindert wird.
Reversible phosphorylation of proteins is an important post-translational modification that plays a regulatory role in the expression of most proteins in the cells. Reversible phosphorylation at multiple serine, tyrosine and threonine residues mediate numerous signalling pathways in both prokaryotic and Eukaryotic cells. Cellular proteins with phosphorylated serine increase many fold by the activation of serine kinases. Most mitogenic receptor systems such as EGF, PDGF, insulin receptors contain serine/threonine/tyrosine kinase domains that undergo autophosphorylation when receptors bind to the respective ligands. T cell antigen receptor complex or the receptors for some hemopoietic growth factors may stimulate these phosphorylation associated kinases,3 and cells transformed by viral oncogenes contain elevated levels of phosphorylated tyr/ser/thr.
Monoclonal Anti-Phosphoserine may be used for the identification of proteins containing phosphorylated serine both as the free amino acid or when conjugated to carriers such as BSA or KLH. It does not react with non-phosphorylated serine, phosphorylated tyrosine or threonine, AMP or ATP.
Physical form
Suspension in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3430A1806P3555
clone
PSR-45, monoclonal
clone
PSR-45, monoclonal
clone
PT-66, monoclonal
clone
PTR-8, monoclonal
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A8076-.5ML04061838160898
A8076-1ML04061838160904