Fortfahren mit
A7229
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosylidenamino)-N-phenylcarbamat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
PUGNAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.33
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4274031
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystals
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O\C1=N/OC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-8(20)16-11-13(22)12(21)10(7-19)24-14(11)18-25-15(23)17-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-13,19,21-22H,7H2,1H3,(H,16,20)(H,17,23)/b18-14-/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
PBLNJFVQMUMOJY-JXZOILRNSA-N
Application
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosyliden)amino N-Phenylcarbamat (PUGNAc) wurde verwendet, um die Auswirkungen von Silibinin auf den O-GlcNAc-Gehalt von Glykoproteinen in ARPE-19(Adult Retinal Pigment Epithelial-19)-Zellen zu bewerten. Es wird zudem als Bestandteil von HEPES-Lysepuffer für Rattenhirnproben verwendet.
PUGNAc wurde als Inhibitor von O-GlcNAc-β-N-Acetylglucosaminidase eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
PUGNAc ist ein In-vitro- und In-vivo-Inhibitor der Peptid-O-GlcNAc-β-N-Acetylglucosaminidase, dem Enzym, das O-verknüpftes N-Acetylglucosamin (O-GlcNAc) aus O-verknüpften glykosylierten Proteinen entfernt.
O-(2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranosyliden)amino N-Phenylcarbamat (PUGNAc) induziert Insulinresistenz in 3T3-L1-Adipozyten durch Verringerung der Insulin-auslösenden Phosphorylierung von Proteinkinase B (Akt) und Glykogen-Synthase-Kinase 3β (GSK3β).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N8759T2144A3007
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)