Fortfahren mit
A6778
Angiotensin-konvertierendes Enzym aus Kaninchenlunge
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonym(e):
ACE, Peptidyl-Dipeptidase A, Peptidyldipeptid-Hydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,00
0.25 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.740,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010109
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
€ 84,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Angiotensin-konvertierende Enzym (ACE) ist eine Dipeptidylcarboxypeptidase, die in somatischen und testikulären Isoformen existiert und ein zinkbindendes HEXXH-Motiv an der aktiven Stelle enthält. ACE reguliert den Blutdruck durch das Renin-Angiotensin-System. ACE erhöht den Blutdruck durch die Umwandlung von Angiotensin-I in das stark vasokonstriktorisch wirkende Angiotensin-II und Hemmung des potenten Vasodilatators Bradykinin. ACE-Hemmer sind eine gezielte Behandlungsstrategie bei Bluthochdruck. Zu klinischen Verwendung stehen verschiedene synthetische ACE-hemmende Peptide zur Verfügung, darunter Captopril, Enalapril sowie Lisinopril. Gegenwärtig wird an der Entwicklung hemmender Peptide aus natürlichen Nahrungsmittelquellen oder phenolischen Verbindungen aus pflanzlichen Quellen zur ACE-Hemmung gearbeitet. ACE spielt eine wichtige Rolle bei der Befruchtung durch Freisetzung der Proteine, die am Glycosylphosphatidylinositol-Anker (GPI-Anker) der Spermamembran haften.
Application
Angiotensin-konvertierende Enzym aus Kaninchenlunge wurde verwendet:
  • zur Messung der hemmenden Wirkung von Eiklarprotein-Hydrolysaten auf die ACE-Aktivität mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
  • zur Messung der ACE-hemmenden Wirkung von Litschi-Fruchtwänden und gekochter Hühnerbrust mit Hippuryl-L-Histidyl-L-Leucin (HHL) als Substrat mittels Umkehrphasen-HPLC (RP-HPLC) sowie HPLC
  • zur Freisetzung GPI-verankerter Proteine in vitro in einigen Zelllinien wie HeLa, HEK293 sowie in vivo in Mäusesperma.
Biochem/physiol Actions
Entfernt C-terminale Dipeptide von empfindlichen Substraten, z. B. Angiotensin I und Bradykinin.
Analysis Note
Kann Spuren von Natriumchlorid enthalten.
Other Notes
Eine Einheit ergibt 1,0 μmol Hippursäure aus Hippuryl-His-Leu pro min in 50 mM HEPES und 300 mM NaCl bei pH-Wert 8,3 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2580SAE0075176872
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥10 U/mg
specific activity
≥0.8 units/μg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6778-.1UN04061835553525
A6778-5UN04061835511723
A6778-2UN04061835540600
A6778-.25UN04061835553532
A6778-1UN04061835540594
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How many grams per 1 U?
    1 answer
    1. The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 70% and the minimum activity will be 2 units per milligram protein. As an example, a batch that reports a protein content of 100% and an activity of 2 units per milligram protein will have a vial content of 2.5 mg for the 5 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6778#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the effect of bleomycin on Angiotensin Converting Enzyme (ACE) activity in vivo?
    1 answer
    1. Bleomycin causes a marked reduction in rabbit lung ACE activity. Reference: Cancer Research, 40, 3621-3626, (1980).
      Helpful?
  4. Are there any other known inhibitors of rabbit lung Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Idrapril, the prototype of a new class of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, competitively inhibits, with nanomolar apparent Ki, the hydrolysis of hippuryl-glycyl-glycine by rabbit lung ACE.  Kinetic Ki and kon and koff values were 470 pM, 3.0±1.5×106 M-1sec-1 and 1.4±0.3×10-3 sec-1, respectively.  Reference: Biochemical Pharmacology, 45(6), 1358-1362 (1993).
      Helpful?
  5. What is the medical significance of Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Angiotensin-converting enzyme (ACE) produces angiotensin II, a substance that affects the cardiovascular system in numerous ways, including narrowing of blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and cause the heart to work harder.  ACE inhibitors treat a variety of conditions, such as high blood pressure, scleroderma and migraines. (Mayo Clinic)