Über diesen Artikel
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
277-283 °C (lit.)
SMILES string
[K+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.K/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
GVPLVOGUVQAPNJ-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7784-41-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6631-100G | 04061833382561 |
| A6631-50G | 04061833382578 |
| A6631-5G | 04061833382585 |