Fortfahren mit
A6501
N-Acetyl-L-tryptophanamid
≥98%
Synonym(e):
NATA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
219-189-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Acetyl-L-tryptophanamid,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
194-196 °C (lit.)
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-tryptophanamide (NATA) is an N-terminal and C-terminal blocked analogue of L-tryptophan. L-tryptophan, NATA and NATA-tyr molecules have intrinsic fluorescence which makes them useful in studies involving fluorescence and flurosence enhancement.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1895932426HPA063344
form
powder
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98%
assay
≥85% (titration)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
color
-
color
-
mp
194-196 °C (lit.)
mp
300 °C (lit.)
mp
247 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6501-250MG04061832414997
A6501-500MG04061832415000
A6501-100MG04061832414980
A6501-1G04061826055632