Fortfahren mit
A6112
Calmodulin-Agarose
saline suspension
Calmodulin-Agarose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Calmodulin−Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
€ 146,20
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 146,20
Listenpreis€ 172,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥0.5 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Calmodulin-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, calcium associated proteins, and specialty resins. Calmodulin-agarose has been used to suggest a coordinated regulation of processes in both mitochondria and chloroplasts by calcium signals. Calmodulin-agarose has also been used to study apoptosis in prostate cancer cells and to analyze the interaction of the influenza virus polymerase complex with human cell factors.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4874P0270P1431
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
bovine
biological source
bovine heart
biological source
bovine testis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6112-1ML04061837769528
A6112-5ML04061837769535
A6112-10ML04061837769511
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Brighton, United Kingdom
    • Reviews 5
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Will thoroughly recommend.
    PI have previously used this reagent. I have obtained similar results this time around.
    Helpful?