Fortfahren mit
A5880
D-Amphetamin -sulfat (Salz)
Synonym(e):
(+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N · 0.5 H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-111-6
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChI key
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Application
D-Amphetamine hemisulfate salt has been used in oxidative fermentative (OF) test, and exploratory test.
Biochem/physiol Actions
D-Amphetamine is an active isomer of amphetamine. It induces release of catecholamines and serotonin by displacing the monoamines from their vesicular storage sites, which blocks catecholamine reuptake.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Brain, Central nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stephanie A Carmack et al.
Neuroscience letters, 468(1), 18-22 (2009-10-27)
Much research is focused on developing novel drugs to improve memory. In particular, psychostimulants have been shown to enhance memory and have a long history of safe use in humans. In prior work, we have shown that very low doses
Yan Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(3), 1217-1222 (2010-01-19)
The prairie vole (Microtus ochrogaster) is a socially monogamous rodent species that forms pair bonds after mating, a behavior in which central dopamine (DA) has been implicated. Here, we used male prairie voles to examine the effects of drug exposure
Antonio Alcaro et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 99(1), 75-80 (2011-04-21)
In mammals, rewarding properties of drugs depend on their capacity to activate a dopamine-mediated appetitive motivational seeking state--a system that allows animals to pursue and find all kinds of objects and events needed for survival. With such states strongly conserved
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5880-5G04061832555393
A5880-25G04061832281421
A5880-1G04061826197455
Questions
  1. What is the difference of d-amphetamine with salt combo vs D-amphetamine? Why do they feel diffrent? The generic brand of adderall is (d-amphetamine) why do they say different names on bottles??
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      To further discuss, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.