Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,30 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
€ 68,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Alkaline Phosphatase Stop Solution, for ELISA
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 100 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
Stop solution for Alkaline Phosphatase Red and Blue microwell substrate solutions. Use 50 μl of stop solution per 200 μl of reaction mix. Alkaline Phosphatase Stop Solution has been used in terminating the alkaline phosphatase and nitrotetrazolium blue chloride (NBT)/5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) reaction on nitrocellulose membrane.
Preparation Note
Reconstitute with 100 mL of water and mix for 30-60 min.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 100 mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?