Fortfahren mit
A5414
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.75
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
General description
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4284A2628A6512
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5414-250MG04061833375884