Fortfahren mit
A5251
3-Acetylpyridinadenindinukleotid
≥85%
Synonym(e):
3-Acetyl-NAD, APADH, APAD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 496,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.920,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.850,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28N6O14P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
662.44
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥85%
Biological source:
Porcine brain
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine brain
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
mol wt
662.44 g/mol
concentration
≤100% (3-acetylpyridine-adenine dinucleotide)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
λmax
259-260 nm
fluorescence
λem 15.2- 17.2 (dry basis at pH 7.0)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C22H28N6O14P2/c1-10(29)11-3-2-4-27(5-11)21-17(32)15(30)12(40-21)6-38-43(34,35)42-44(36,37)39-7-13-16(31)18(33)22(41-13)28-9-26-14-19(23)24-8-25-20(14)28/h2-5,8-9,12-13,15-18,21-22,30-33H,6-7H2,1H3,(H3-,23,24,25,34,35,36,37)/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,21-,22-/m1/s1
InChI key
KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N
General description
3-Acetylpyridinadenindinukleotid ist ein kristalliner Feststoff. 3-Acetylpyridinadenindinukleotid ist ein wichtiger Elektronentransporter bei verschiedenen enzymatischen Aktivitäten, bei denen es abwechselnd oxidiert wird.[1] APAD besitzt ein signifikanteres Oxidationspotenzial als NAD.[2] NAD-Analoga, APAD, wurden elektrochemisch wirksamer reduziert als echtes NAD und die Stabilität ihrer reduzierten Produkte war auch signifikant höher als die von NADH.[3] Bei Transhydrogenierungsprozessen mit NADH oder NADPH dient APAD auch als Protonenakzeptor.[1]
Application
Viele Moleküle nutzen 3-Acetylpyridinadenindinukleotid als Signalmolekül, Cofaktor oder Substrat.[4] Verschiedene Dehydrogenase-Prozesse verwenden APAD statt NAD als Wasserstoff-akzeptierenden Co-Faktor.[2] Die oxidative Phosphorylierung kann mit APAD untersucht werden. APAD kann auch als geeignetes Substrat verwendet werden.[4]
Biochem/physiol Actions
APAD ist ein NAD-Analogon mit höherem Oxidationspotenzial als NAD. Es eignet sich als Ersatz für NAD als wasserstoffaufnehmender Cofaktor in einer Reihe von Dehydrogenasereaktionen, z. B. Laktatdehydrogenase von Toxoplasma, Clonorchis, und Plasmodium, bakterielle Lipoamid-Dehydrogenase sowie Säuger-Dehydrogenasen. Es kann auch als Protonakzeptor in verschiedenen Transhydrogenierungsreaktionen mit NADH oder NADPH fungieren.
Other Notes
Analogon von NAD
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6754A2786N1636
biological source
Porcine brain
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥85%
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)