Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
EC Number:
212-181-5
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110735
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?