Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHNHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352127
EC Number:
204-055-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
(Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
(Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Acetyl-2-phenylhydrazine (AcPhHZ) which reacts with oxyhaemoglobin to form free radicals may be used to induce haemolytic anaemia for studies of the hematopoietic system.
Biochem/physiol Actions
1-Acetyl-2-phenylhydrazine (AcPhHZ) is a vascular tumor initiator used in experimental animal model.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A4626-25G | 04061832860824 |
| A4626-100G | 04061835542178 |