Fortfahren mit
A3559
Albumin aus Mausserum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Mausalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 933,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
mouse
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
General description
Das im Blut vorkommende Albumin ist das am häufigsten vorhandene Protein. Die Struktur von Albumin besteht aus drei homologen Domänen (DI, DII und DIII) mit 67 % α-Helices.[1]
Application
Albumin aus Mausserum wird wie folgt verwendet:
  • als Standard für ELISA-Assays (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) mit Urinproben[2]
  • bei der Herstellung von Isolevuglandin(IsoLG)-Albuminaddukten für die immunhistochemische Färbung von menschlichen Gewebeproben[3]
  • für komparative Studien mit thymischem stromalem Lymphopoietin (TSLP) zur Untersuchung seiner Wirkung auf die dermale Dicke bei Mäusen.[4]
Biochem/physiol Actions
Albumin transportiert Fettsäuren, Wirkstoffe und Hormone. Mausserumalbumin (MSA) bindet am neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn).[1]
Preparation Note
Hergestellt aus Albumin (A3139)
Other Notes
Albumin aus Mausserum enthält kein Globulin. Es wird mittels Fraktionierung von kaltem Alkohol aus dem Serum der Schweizer Webster-Maus gewonnen. Bei der Herstellung dieses Produkts sind keine Schritte zur Erhitzung notwendig.
Dieses Fraktion-V-Albumin kann zur Herstellung von Immunkomplexen mit Anti-Albumin-Antikörpern verwendet werden. Fettsäuren nehmen keinen störenden Einfluss auf die Komplexbildung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3139A0764A4538
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Mausserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A3559-25MG04061833616277
A3559-5MG04061833258095