Fortfahren mit
A3179
Differentiation Solution
Synonym(e):
Acid Alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 73,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
40 mo.
color
colorless
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Acidified alcohol solution for the differentiation of regressive hematoxylin stains.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3429NIST2897ASTS0007
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
environmental
application(s)
-
shelf life
40 mo.
shelf life
40 mo.
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Differentiation Solution
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7647-01-0 + 64-17-5 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this solution ready to use or has to be diluted before use?
    1 answer
    1. These products are ready-to-use. No dilution is required.