Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N4O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
InChI key
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or solid |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2883-5G | 04061833359853 |