Fortfahren mit
A1720
G 418
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Antibiotic G418
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 839,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.240,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.71
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
G 418, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
potency
≥720 μg per mg (Dried basis)
mol wt
692.7
packaging
pkg of 5 g, pkg of 1 g, pkg of 25 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglycosid
G418 ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum, das vom Micromonospora rhodorangea-Stamm NRRL 5326 produziert wird. Es besitzt sowohl in vivo als auch in vitro eine breite antimikrobielle Aktivität. Es zeigt außerdem Aktivität gegen Protozoen, zökale Amöbiase und Helminthen.[1] Es ist allgemein als Geneticin-selektives Antibiotikum bekannt.
Application
G418 Disulfatsalz ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum mit einer zu Gentamicin ähnlichen Struktur, das zur Selektion und Erhaltung prokaryotischer und eukaryotischer Zellen,[2][3][4] die mit einem iNOS-Promotor-Konstrukt und Neomycin-Resistenz-Gen† transfiziert wurden, eingesetzt wird. Die optimale Konzentration zur Selektion und Erhaltung variiert je nach Zelllinie. Bakterien und Algen erfordern 5 μg/ml oder weniger, während für Tierzellen ggf. 300-500 μg/m benötigt werden.
Biochem/physiol Actions
G418 hemmt die Proteinsynthese in den frühen Phasen der Elongation, nach der Initiation, in der Initiationsphase der Translation sowie unmittelbar vor der Initiationsphase der Translation.[5]
Preparation Note
G418-Pulver ist zu 100 mg/mL in Wasser löslich.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Disclaimer
Das Produkt ist bei einer Lagertemperatur von 2–8° C zwei Jahre lang haltbar. Stammlösungen sind bei 37 °C 8 Tage haltbar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8168G418-ROG1279
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
protozoa
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
solution
form
solution
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under G 418
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)