Fortfahren mit
A1546
N-(4-Aminobutyl)-5-chlor-1-naphthalinsulfonamid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17ClN2O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.28
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Biochem/physiol Actions
Antitumormittel, welches Blutplatelet-Verklumpung hemmt; ein Calmodulin Antagonist
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Hidaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(7), 4354-4357 (1981-07-01)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) and its derivatives are putative calmodulin antagonists that bind to calmodulin and inhibit Ca2+/calmodulin-regulated enzyme activities. Autoradiographic studies using tritiated W-7 showed that this compound penetrates the cell membrane, is distributed mainly in the cytoplasm, and inhibits proliferation