Merck
A0759
DL-Ala-DL-Leu-Gly
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
MNZHHDPWDWQJCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)