Über diesen Artikel
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60%
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)[C@@H](C)O)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C65H118N22O20/c1-31(2)28-43(83-51(94)34(7)76-54(97)38(17-11-13-25-67)78-53(96)37(68)16-10-12-24-66)60(103)80-40(19-15-27-75-65(72)73)55(98)79-39(18-14-26-74-64(70)71)56(99)81-41(20-22-46(69)89)57(100)82-42(21-23-47(90)91)58(101)87-50(36(9)88)62(105)86-49(33(5)6)61(104)84-44(30-48(92)93)59(102)77-35(8)52(95)85-45(63(106)107)29-32(3)4/h31-45,49-50,88H,10-30,66-68H2,1-9H3,(H2,69,89)(H,76,97)(H,77,102)(H,78,96)(H,79,98)(H,80,103)(H,81,99)(H,82,100)(H,83,94)(H,84,104)(H,85,95)(H,86,105)(H,87,101)(H,90,91)(H,92,93)(H,106,107)(H4,70,71,74)(H4,72,73,75)/t34-,35-,36+,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,49-,50-/m0/s1
InChI key
WRSMVHZKPDCKNQ-DBSTUJSUSA-N
Gene Information
human ... CAMK1(8536)
mouse ... CAMK1(52163)
rat ... CAMK1(171503)
General description
Packaging
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?