Fortfahren mit
A0451
Aloin
from Curacao aloe, ~50%
Synonym(e):
1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl-9(10H)-anthracenon, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenon, Aloin A, Barbaloin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-808-0
Beilstein/REAXYS Number:
6077558
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Curacao aloe
Quality Segment
form
powder
concentration
~50%
color
yellow to brown
mp
418.39  °C ((785.10 °F ))
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Biochem/physiol Actions
Abführende Wirkung von Barbaloin auf Ratten erfordert eine Aktivierung durch Eubacterium sp. Strain BAR oder ähnliche intestinale Anaerobier, vermutlich durch die Umwandlung zu Aloe-Emodinanthron.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6906PHL895581013727
Aloin A phyproof® Reference Substance
PHL89558
Aloin A
Aloin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1013727
Aloin
biological source
Curacao aloe
biological source
Aloe barbadensis Miller leaves
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, light yellow to yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)