Fortfahren mit
95126
Triethylenglycol
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Triglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
UNSPSC Code:
12352136
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-953-2
Beilstein/REAXYS Number:
969357
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<0.01 mmHg ( 20 °C)
€ 48,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
9.2 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.01% peroxides (as H2O2)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.), n20/D 1.456
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
density
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
OCCOCCOCCO
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylene glycol may be used in nanotechnology as a functionalization reagent.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T59455168370893171
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
-
form
liquid, viscous liquid
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylenglycol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
330.8 °F - closed cup
flash_point_c
166 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Naoto Koizumi et al.
Journal of synchrotron radiation, 19(Pt 1), 74-83 (2011-12-22)
In situ Co K-edge quick-EXAFS (QEXAFS) coupled with temperature-programmed oxidation as well as ex situ XAFS was applied to investigating the mechanism for enhancing the dispersion of Co(3)O(4) nanoparticles in a calcined Co/SiO(2) Fischer-Tropsch synthesis catalyst prepared by adding triethylene
Zi-Fu Wang et al.
Nucleic acids research, 40(17), 8711-8720 (2012-06-28)
Because various non-parallel G-quadruplexes of human telomeric sequences in K+ solution can be converted to a parallel G-quadruplex by adding polyethylene glycol (PEG) as a co-solvent, we have taken advantage of this property of PEG to study the covalent attachment
G Marchegiani et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(4), 877-882 (2012-01-13)
Hydrophilic magnetite nanoparticles in the size range 30-10nm are easily and rapidly prepared under ultrasonic irradiation of Fe(OH)(2) in di- and tri-ethylene glycol/water solution with volume ratio varying between 7:3 and 3:7. Structural (XRD) and morphological (SEM) characterization reveal good
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95126-100ML-F04061833315576
95126-500ML-F04061833315583