Fortfahren mit
form
solid
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
storage temp.
−20°C
Analysis Note
unkonjugierter Farbstoffanteil ist ≤5% bezogen auf die Gesamtfluoreszenz
Legal Information
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?