Fortfahren mit
94272
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, nilblau-markiert
size: 4 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 503,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 633 nm; λem 672 nm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
903058629690287
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94272-5ML-F04061837793646
Questions
  1. Could you please tell me what solution the beads are suspended in?
    1 answer
    1. These micro-particles are suspended in water.