Fortfahren mit
93192
α-Ceton
odorant used in allergy studies
Synonym(e):
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-Buten-2-on, α-Ceton, Isomethyl-α-ionone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,80
€ 37,23
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.32
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-846-3
MDL number:
€ 37,23
Listenpreis€ 43,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
General description
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is fragrant sensitizer added frequently to deodorants and perfumes. It is one of the allergens responsible for axillary dermatitis.[1]
Application
Suitable for
  • contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
  • elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
  • analytical standard
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1679703642W259403
α-Ionone analytical standard
Supelco
03642
α-Ionone
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
iso-ɑ-methylionone, ≥85% , iso-β-methylionone, ≤10%
composition
-
composition
-
composition
-
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.5 °F - closed cup
flash_point_c
110.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
93192-50ML-F04061836846213
93192-10ML-F04061836846206