Fortfahren mit
92246
Benzoesäure-2-(2-benzoxazolyl)-phenylester
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
2-(2-Benzoxazolyl)-phenyl-benzoat, caged 2-(2-Benzoxazolyl)-phenylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
9272031
MDL number:
product line
BioReagent
Quality Level
form
crystals
fluorescence
λex 303 nm; λem 361 nm in chloroform (upon UV exposure)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20(14-8-2-1-3-9-14)24-17-12-6-4-10-15(17)19-21-16-11-5-7-13-18(16)23-19/h1-13H
InChI key
NKGIJKYDWQKJTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Geeignet als photoaktivierbarer Fluoreszenzfarbstoff
Other Notes
Aromatische 2-(2′-Hydroxyphenyl)-benzoxazolester: Eine neue Klasse von von so genannten latenten Photolumineszenzfarbstoffen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Kocher et al.
Journal of Materials Chemistry, 12, 2620-2620 (2002)