Fortfahren mit
91536
Fluoreszierender Na+ Indikator, 553
≥85% (HPCE)
Synonym(e):
3-(2-Benzothiazolyl)-4-{{4-chlor-6-[(2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-yl)-amino]-1,3,5-triazin-2-yl}-amino}-benzolsulfonsäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H28ClKN6O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
739.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Quality Level
assay
≥85% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λem 553 nm±5 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S(C(C=C1)=CC(C2=NC(C=CC=C3)=C3S2)=C1NC4=NC(Cl)=NC(NC5=CC6=C(OCCOCCOCCOCCO6)C=C5)=N4)(=O)=O.[K+]
InChI
1S/C30H29ClN6O8S2.K/c31-28-35-29(32-19-5-8-24-25(17-19)45-16-14-43-12-10-41-9-11-42-13-15-44-24)37-30(36-28)34-22-7-6-20(47(38,39)40)18-21(22)27-33-23-3-1-2-4-26(23)46-27;/h1-8,17-18H,9-16H2,(H,38,39,40)(H2,32,34,35,36,37);/q;+1/p-1
InChI key
CXMYQUDAOQCMOP-UHFFFAOYSA-M
Application
Substrat Eignungstest :
geeignet für den fluorimetrischen Nachweis von Natrium (Na+)
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)