Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-646-6
MDL number:
Specific activity:
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
quality
4×cryst.
specific activity
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
mol wt
~13,700, Mr ~13700
impurities
proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
RNase A, Ribonuklease A, ist eine Endoribonuklease, die Phosphodiester-Bindungen an RNA-Einzelsträngen nach Pyrimidin-Nukleotiden spaltet. Sie greift am 3′-Phosphatende an (z. B. wird die Sequenz pG-pG-pC-pA-pG gespalten und ergibt pG-pG-pCp und A-pG). Das Enzym hat bei einzelsträngiger RNA die höchste Aktivität. RNase A ist ein einkettiges Polypeptid mit 4 Disulfidbrücken. Im Gegensatz zur RNase B ist sie kein Glycoprotein. Ribonukleasen hydrolysieren die DNA nicht, da die DNA keine 2′-OH-Gruppen enthält, die für die Bildung zyklischer Zwischenprodukte von höchster Bedeutung sind. RNase A kann auch RNA aus Proteinproben hydrolysieren. RNase A kann durch Alkylierung des His12 und His119 gehemmt und durch Kalium- und Natriumsalze aktiviert werden. RNAse wird durch vorhandene Schwermetallionen gehemmt. RNase wird außerdem kompetitiv durch DNA gehemmt.
Application
- RNase A wird zur Entfernung von RNA aus DNA-Plasmidpräparationen, aus Präparationen von genomischer DNA und aus Proteinproben verwendet.
- RNase A wird ferner in der RNA-Sequenzanalyse und in Schutzassays eingesetzt.
- RNase A wurde als Hilfsmittel für das computerunterstützte Wirkstoffdesign verwendet.
- RNase A unterstützt die Analyse von RNA-Sequenzen.
- RNase A hydrolysiert in Proteinproben enthaltene RNA.
- Die Aufreinigung von DNA wird durch Rnase A unterstützt.
Features and Benefits
Unsere stabile Ribonuklease A, RNase A eignet sich für die Entfernung von RNA, die RNA-Sequenzierung und die Aufreinigunn von DNA.
Analysis Note
Proteinbestimmung nach E.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die RNA mit einer Geschwindigkeitskonstante k = 1 bei 25°C und pH 5.0 hydrolysiert (Kunitz-Einheiten); M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563 (1946)
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonuklease A aus Rinderpankreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?