Fortfahren mit
83553
Rennin aus Mucor miehei
lyophilized, powder, slightly brown, ~0.1 U/mg
Synonym(e):
Mucorpepsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 484,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-975-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~0.1 U/mg
Biological source:
fungus (Mucor miehei)
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Mucor miehei)
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~0.1 U/mg
color
slightly brown
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Folin-positive Aminosäuren und Peptide (berechnet als Tyrosin) pro Minute bei pH 7.5 und 37°C freisetzt (Casein, Fluka®-Nr. 22078, als Substrat)
Action on a synthetic chromophoric hexapeptide[1]
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R58766231662302
biological source
fungus (Mucor miehei)
biological source
microbial (Rhizomucor miehei)
biological source
(from Candida rugosa)
biological source
fungus (Candida rugosa)
specific activity
~0.1 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
15-25 U/mg
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid, powder (fine)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly brown
color
-
color
yellow-brown
color
-
quality
lyophilized
quality
-
quality
-
quality
lyophilized
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Baudys et al.
FEBS letters, 235(1-2), 271-274 (1988-08-01)
The amino acid sequence of Mucor pusillus aspartic proteinase was determined by analysis of fragments obtained from cleavage of the enzyme by CNBr and limited tryptic digestion. The proteinase is a single polypeptide chain protein containing 361 amino acid residues
Hongyan Sun et al.
Biopolymers, 88(2), 141-149 (2007-01-09)
We have successfully developed a protease assay using fluorescence resonance energy transfer based peptide libraries, which allows not only general detection of enzymatic activities, but more importantly substrate fingerprinting of proteases from different classes. The method allows the generation of
Bond specificity, active site and milk clotting mechanism of the Mucor miehei protease.
M Sternberg
Biochimica et biophysica acta, 285(2), 383-392 (1972-12-28)