Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31ClN2O6
Molekulargewicht:
490.98
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 614-620 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.C\[N+](C)=C1/C=CC2=Cc3cc4CCCN(CCCC(O)=O)c4cc3C(C)(C)C2=C1
InChI
1S/C25H30N2O2.ClHO4/c1-25(2)21-15-20(26(3)4)10-9-17(21)13-19-14-18-7-5-11-27(12-6-8-24(28)29)23(18)16-22(19)25;2-1(3,4)5/h9-10,13-16H,5-8,11-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
SLQQGEVQWLDVDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto-Farbstoffe wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Sensitivität zu genügen. Eine einmalige Kombination von Vorteilen macht sie zu bevorzugten Werkzeugen für alle Arten von Markierungen und einige Eigenschaften bieten besondere Vorzüge in der Einzelmoleküldetektion. Atto-Farbstoffe basieren auf rigiden Strukturen und zeigen keine cis-trans-isomerisierung. Letztere vermindert bei vielen anderen Fluorophoren die Helligkeit des Signals und führt zur Beeinflussbarkeit durch Umweltbedingungen, bspw. zu spektralen Verschiebungen bei der Konjugation.
Atto 610 hat eine molekulare Absorption von 110.000 und einen QY von 70% in Wasser (70% in Ethanol). Die Abklingzeit beträgt 3.3 ns.
Atto 610 hat eine molekulare Absorption von 110.000 und einen QY von 70% in Wasser (70% in Ethanol). Die Abklingzeit beträgt 3.3 ns.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Jessica L Felhofer et al.
Electrophoresis, 31(15), 2469-2486 (2010-07-29)
Over the last years, there has been an explosion in the number of developments and applications of CE and microchip-CE. In part, this growth has been the direct consequence of recent developments in instrumentation associated with CE. This review, which
Xiao X Han et al.
Analytical chemistry, 80(17), 6567-6572 (2008-07-30)
A simple and effective protocol for detections of protein-protein and protein-small molecule interactions has been developed. After interactions between proteins and their corresponding ligands, we employed colloidal silver staining for producing active substrates for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and surface-enhanced
Lu Liu et al.
Biochemistry, 45(36), 10865-10872 (2006-09-07)
Serpins regulate serine proteases by forming metastable covalent complexes with their targets. The protease docks with the serpin and cleaves the serpin's reactive center loop (RCL) forming an acylenzyme intermediate. Cleavage triggers insertion of the RCL into beta sheet A
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 60700-25G | 04061835521029 |
| N8002-5G | 04061834118329 |
| N3020-100ML | 04061834115687 |
| 60700-5G | 04061832676500 |
| 229113-5G | 04061835345649 |
| 7602-8 | 04061839407107 |
| 78493-1MG-F | 04061823356640 |