Fortfahren mit
77085
Atto Rho101
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 586 nm; λem 610 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho101 ist ein neuer Rhodaminfarbstoff, basierend auf dem bekannten Laser-Farbstoff Rhodamin 101. Das neue Label ist für die Kopplung an Biomoleküle wie DNA, RNA oder Proteine funktionalisiert. Atto Rho101 zeigt außergewöhnliche Helligkeit und Photostabilität.
Nach der Kopplung an ein Substrat trägt Atto Rho101 eine Nettoladung von +1. Der Farbstoff ist mäßig hydrophil.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
77085-1MG04061823369855