Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,50 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 214,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352314
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
- Optimization of nutrient-rich solution for direct fertigation using a novel side stream anaerobic forward osmosis process to treat textile wastewater.: This research optimizes nutrient-rich solutions for direct fertigation, highlighting the application of ammonium sulfate in the treatment and reuse of textile wastewater (Abbasi et al., 2021).
- Electro-sorption of ammonium ion onto nickel foam supported highly microporous activated carbon prepared from agricultural residues (dried Luffa cylindrica).: This research explores the electro-sorption of ammonium ions using innovative materials, with ammonium sulfate solution facilitating the preparation process (Shih et al., 2019).
- Structure of glycerol dehydrogenase (GldA) from Escherichia coli.: This structural biology study involves the use of ammonium sulfate in the crystallization process to elucidate the structure of an important enzyme from E. coli (Zhang et al., 2019).
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?