75568
Ammoniumphosphat monobasisch -Lösung
BioUltra, 2.5 M in H2O
Synonym(e):
Ammoniumdihydrogenphosphat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Konzentration
2.5 M in H2O
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
3.5-5 (25 °C, 2.5 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2.5 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
1.144 g/mL at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
2.5 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.045
λ: 280 nm Amax: 0.040
SMILES String
[NH4+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves