Fortfahren mit
75250
Salvinorin B
≥93.0% (HPLC), κ-opioid DREADD activator, powder or crystals
Synonym(e):
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(3-Furanyl)-dodecahydro-9-hydroxy-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo 2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carbonsäure-methylester, Divinorin B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
€ 273,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.43
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4335292
€ 87,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salvinorin B, ≥93.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥93.0% (HPLC)
form
powder or crystals
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4ccoc4
InChI
1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1
InChI key
BLTMVAIOAAGYAR-CEFSSPBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Salvinorin B is the major deacetylated metabolite of salvinorin A, a diterpene from Salvia divinorum with reported psychotropic activity, not observed in Salvinorin B[1][2][3][4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3483SML3615SML1478
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
chloroform: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)