Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.30 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Glutaryl-L-carnitin Lithiumsalz, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Increased formation and excretion of glutarylcarnitin results from a glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, an inborn error of lysine and tryptophan metabolism. Secondary carnitine depletion due to increased formation and urinary excretion of glutarylcarnitine is suggested to play an important role in the neuropathogenesis of glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, inducing excitotoxic neuronal damage and mitochondrial dysfunction.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay 98% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥95.0% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaryl-L-carnitin Lithiumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?