Fortfahren mit
67122
Poly-(D-lactid)
inherent viscosity ~1.2 dl/g
Synonym(e):
D-Lactid polymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
mol wt
Mn ~90000, Mp ~95000, Mw ~124000
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(D-lactide) (PDLA), a polymer of a stereospecific cyclic di-ester of lactic acid, is used in biomaterial research for the development of devices such as therapeutic drug delivery vessels. Poly(D-lactide) is used for the preparation of microparticles and resorbable polylactide scaffolds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
764620805734764612
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mn ~90000, Mw ~124000
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mw 15000
mol wt
average Mn 5,000
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
67122-100MG-F04061832463964
67122-500MG-F04061832463971