Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.55
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-289-7
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
356 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?