Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 € 128,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
€ 128,25
Listenpreis€ 171,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
composition
carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h13-14,18H,2-12H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
RGTXFFYJJNWEPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay - | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition carbon, 63.5-64.9% | composition carbon, 64.7-67.3% , nitrogen, 4.0-4.5% | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 53727-10MG | 04061832860336 |