Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 273,00 |
Über diesen Artikel
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
450.65 g/mol
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-26-15-17-28-19-21-30-23-24-31-22-20-29-18-16-27-14-12-25/h25H,2-24H2,1H3
InChI key
OJCFEGKCRWEVSN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 450.65 g/mol | mol wt 406.60 g/mol | mol wt 510.70 g/mol | mol wt average mol wt 66,000 |
| product line BioXtra | product line BioXtra | product line BioXtra | product line - |
| cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces - |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?